Learn More
Epredia™ Système de préparation de bloc de cellules Shandon™ Cytoblock™
Bénéficiez d’un traitement rapide et fiable des prélèvements par cytoponction, des fragments tissulaires et des pastilles cellulaires grâce au système de préparation de bloc de cellules Epredia™ ShandonTM CytoblockTM.
Marque: Epredia™ 7401150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Bénéficiez d’un traitement rapide et fiable des prélèvements par cytoponction, des fragments tissulaires et des pastilles cellulaires grâce au système de préparation de bloc de cellules Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™.
- Facilite le traitement des substances pauvres en cellules en vue d'une préparation cellulaire et réduit les pertes de substances critiques
- Approprié pour les techniques immunohistochimiques
- Remplace les techniques longues et coûteuses réalisées à l’aide de milieux gélosés ou de thrombine
- Nécessite l’application d’un fixateur sans phosphate sur le processeur, tel que les fixateurs Epredia™ Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx ou Glyo-Fixx™ (substitut de formol) ou simplement des étapes de fixation au formol d’un bypass sur le processeur
- Un système Cytoblock peut également être utilisé dans le cadre d’un programme de biopsie rapide
Spécification
Système de préparation des cellules | |
Système de préparation Cell Block |