missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène Cytokeratin 14
Concentration 0.36 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16846333
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10143-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16836333
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10143-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinizing tissue (ie. skin) and non-keratinizing cells (ie. mesothelial cells). At least 20 different CKs can be identified. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). Belonging to the type I subfamily of low molecular weight keratins and existing in combination with keratin 5, keratin 14 distinguishes stratified epithelial cells from simple epithelial cells and is useful in identification of squamous cell carcinomas. It is considered a prognostic marker in breast carcinomas. At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells.
Spécification

Spécification

Cytokeratin 14
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P02533, Q61781, Q6IFV1
16664, 287701, 3861
Cytokeratin 14 Fusion Protein Ag0188
Primary
-20°C
KRT14
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CK 14, CK14, Cytokeratin 14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, KRT14, NFJ
Krt14
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications