Learn More
Cytokeratin 15 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 6B4F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Cytokeratin 15 |
---|---|
Clone | 6B4F8 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847285
|
Proteintech
60247-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16837285
|
Proteintech
60247-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cytokeratin 15 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains and are clustered in a region on chromosome 17q21.2.Spécification
Cytokeratin 15 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CK 15, CK15, Cytokeratin 15, K15, K1CO, keratin 15, KRT15, KRTB | |
KRT15 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
6B4F8 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P19012, Q61414 | |
16665, 3866 | |
Cytokeratin 15 Fusion Protein Ag0185 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT15 |