missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Cytokeratin 7 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811745
|
Proteintech
22208-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801745
|
Proteintech
22208-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).Spécification
Cytokeratin 7 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P08729 | |
3855 | |
Cytokeratin 7 Fusion Protein Ag17528 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT7 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CK 7, CK7, Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7 | |
KRT7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |