Learn More
Cytokeratin 8 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Cytokeratin 8 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837424
|
Proteintech
17514-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827424
|
Proteintech
17514-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specifically against KRT8.
Cytokeratin 8 is a member of the type II keratin family clustered on the long arm of chromosome 12. Type I and type II keratins heteropolymerize to form intermediate-sized filaments in the cytoplasm of epithelial cells. Cutokeratin 8 typically dimerizes with keratin 18 to form an intermediate filament in simple single-layered epithelial cells. This protein plays a role in maintaining cellular structural integrity and also functions in signal transduction and cellular differentiation. Mutations in this gene cause cryptogenic cirrhosis.Spécification
Cytokeratin 8 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
P05787, Q10758 | |
25626, 3856 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
KRT8 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CARD2, CK 8, CK8, CYK8, Cytokeratin 8, K2C8, K8, keratin 8, KO, KRT8, Type II keratin Kb8 | |
KRT8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |