Learn More
Chlorhydrate de cytosine β-D-arabinofuranoside, 99 %, cristallin, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 227180050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 69-74-9 Poids : 0.00500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
69-74-9 | |
279.67 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N | |
134129637 | |
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl |
C9H13N3O5·HCl | |
MFCD00012839 | |
cytarabine hydrochloride | |
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride |
Spécification
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride | |
Flacon en verre | |
Blanc | |
5g | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00012839 | |
cytarabine hydrochloride | |
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl | |
279.67 | |
279.67 | |
99% |
Authentic | |
+127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O)) | |
197.0°C to 198.0°C | |
69-74-9 | |
C9H13N3O5·HCl | |
10, 2778 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N | |
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride | |
134129637 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RMF - Research Use or Further Mfg