Learn More
Chlorhydrate de cytosine β-D-arabinofuranoside, 99 %, cristallin
Catalog Number p-3778100
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Point de fusion 197.0°C to 198.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 10, 2778
Rotation spécifique +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one;chlorhydrate
Poids de la formule 279.67
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.