Learn More
Chlorhydrate de cytosine-β-D-arabinofuranoside, Fisher BioReagents
Marque:  Fisher Bioreagents BP2512-500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 69-74-9 Poids : 0.00100kg
Quantité. 500mg
Emballage Verre ambré
Code produit. 10012954
  • 112.85€ / 500mg
Expédition estimée
24-11-2020
Description
Description
Le chlorhydrate de cytosine-β-D-arabinofuranoside inhibe l‘incorporation de la thymidine marquée dans l‘ADN.
Spécification
Identifiants chimiques
69-74-9
279.677
cytarabine hydrochloride
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
C9H14ClN3O5
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
134129637
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
Spécification
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Verre ambré
185°C to 195°C
69-74-9
cytarabine hydrochloride
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
279.677
279.7
Pass Test
Blanc
500mg
C9H14ClN3O5
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
134129637
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents