Learn More
Acide D(+)-10-camphresulfonique, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 108225000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3144-16-9 Poids : 0.58000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
3144-16-9 | |
232.3 | |
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N | |
65617 | |
acide [(1R,4S)-7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique |
C10H16O4S | |
MFCD00064157 | |
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid | |
CHEBI:55403 | |
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C |
Spécification
D(+)-10-Camphorsulfonic acid | |
2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) | |
+ 22.00 | |
Blanc | |
500g | |
3144-16-9 | |
C10H16O4S | |
11,IV,642 | |
15, 1736 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether,very soluble in ethanol | |
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C | |
232.3 | |
CHEBI:55403 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
Flacon en plastique | |
500ppm max | |
>190.0°C | |
99% | |
99% | |
MFCD00064157 | |
01,108; 02,58; 04,68; 13,62; 14,71; 16,58 | |
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid | |
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N | |
acide [(1R,4S)-7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique | |
65617 | |
232.3 | |
99% |
Sécurité et traitement
- D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.