Learn More
Acide D-2-aminoadipique, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 441960010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7620-28-2 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11905391
  • 222.00€ / 1g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
7620-28-2
161.16
d-2-aminoadipic acid, d-homoglutamic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r
CHEBI:37025
C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
C6H11NO4
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
165627
acide (2R)-2-aminohéxanedioique
Spécification
D-2-Aminoadipic acid
Authentic
-20.5
186°C to 188°C
7620-28-2
C6H11NO4
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
acide (2R)-2-aminohéxanedioique
165627
161.16
98%
43.60 to 45.84% C, 8.47 to 8.91% N
Bouteille en verre
Blanc
1g
98%
d-2-aminoadipic acid, d-homoglutamic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r
C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
161.16
CHEBI:37025
Poudre ou poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents