Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
125.55€ - 1674.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-3263 hydrochloride |
---|---|
CAS | 1008763-54-9 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C21H32ClN3O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16483047
![]() |
Medchem Express
HY-16162A |
50 mg |
943.65€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16479537
![]() |
Medchem Express
HY-16162A |
5 mg |
195.75€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16451599
![]() |
Medchem Express
HY-16162A |
1 mg |
125.55€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16427066
![]() |
Medchem Express
HY-16162A |
100 mg |
1674.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16426998
![]() |
Medchem Express
HY-16162A |
10 mg |
306.45€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.Spécification
D-3263 hydrochloride | |
Blanc | |
C21H32ClN3O3 | |
[H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O | |
409.95 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
1008763-54-9 | |
Research | |
DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic) | |
409.95 | |
97.81% | |
Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.