Learn More
Chlorhydrate de D-cystéine monohydraté, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 442785000
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 207121-46-8 Poids : 0.05050kg
Quantité 500mg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11915721
  • 38.58€ / 500mg
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
207121-46-8
175.627
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
10176341
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
C3H10ClNO3S
MFCD00150051
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
Spécification
207121-46-8
C3H10ClNO3S
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
10176341
Poudre cristalline
500mg
98%
MFCD00150051
Flacon en verre
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
175.627
177.77
Blanc à jaune