Learn More
Chlorhydrate de D-cystéine monohydraté, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 442782500
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 207121-46-8 Poids : 0.05025kg
Quantité | 250mg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
207121-46-8 | |
175.627 | |
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N | |
10176341 | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00150051 | |
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o | |
acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate |
Spécification
207121-46-8 | |
C3H10ClNO3S | |
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o | |
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N | |
acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate | |
10176341 | |
Poudre cristalline | |
250mg |
98% | |
MFCD00150051 | |
Flacon en verre | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl | |
175.627 | |
177.77 | |
Blanc à jaune |