Learn More
D(+)-fenchone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691294
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4695-62-9
C10H16O
152.24
MFCD00070689
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
+-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
1201521
CHEBI:165
(1R,4S)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
4695-62-9
C10H16O
152.24
MFCD00070689
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
+-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
1201521
CHEBI:165
(1R,4S)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D(+)-Fenchone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 5°C to 7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 63°C to 65°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.464
Quantité 25 g
Beilstein 07, IV, 212
Merck Index 15, 4000
Gravité spécifique 0.95
Conditions de rotation spécifiques +59.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique + 59
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide