Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel trisodique de D-fructose-1,6-bisphosphate
Catalog Number p-7043225
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
38099-82-0
C6H11Na3O12P2
406.059
MFCD00135872
CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
94482
Trisodium ; phosphate[(2R,3,4R S)-2,3,4-trihydroxy-6-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-5-oxohexyl]
C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
38099-82-0
C6H11Na3O12P2
406.059
MFCD00135872
CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
94482
Trisodium ; phosphate[(2R,3,4R S)-2,3,4-trihydroxy-6-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-5-oxohexyl]
C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt is used to reduce ischemia-reperfusion injury in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel trisodique de D-fructose 1,6-bisphosphate est utilisé pour réduire les lésions d’ischémie-reperfusion chez les rats.
Solubilité
Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Poids de la formule 406.06
Forme physique Poudre