Learn More
D-galacto-D-mannane, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043256
33.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11078-30-1
MFCD00146683
galactomannan, galactomannoglycan, d-galacto-d-mannane, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-4-o-beta-d-mannopyranosyl-beta-d-mannopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyoxan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl methoxy tetrahydropyran-3,4,5-triol, 2r,3s,4s,5s,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-2-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy oxane-3,4,5-triol
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11078-30-1
MFCD00146683
galactomannan, galactomannoglycan, d-galacto-d-mannane, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-4-o-beta-d-mannopyranosyl-beta-d-mannopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyoxan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl methoxy tetrahydropyran-3,4,5-triol, 2r,3s,4s,5s,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-2-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy oxane-3,4,5-triol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D-Galacto-D-mannan
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de la formule ∽200000
Forme physique Poudre