Learn More
Chlorhydrate de D(+)-galactosamine, 99 %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La D-galactosamine est un sucre aminé pyranose à caractères hépatotoxiques
•Il agit comme un inhibiteur de synthèse de l’ARN dans les hépatocytes
•Il favorise l’adhérence des leucocytes polymorphonucléaires aux cellules endothéliales, ce qui augmente la production de superoxyde
Applications
• La D-galactosamine peut être utilisée comme hépatotoxique dans des modèles expérimentaux in vitro en association avec du LPS
• Elle convient à une gamme d’applications de laboratoire biochimique
Spécification
Nom chimique ou matériau | D(+)-Galactosamine hydrochloride |
Point de fusion | 182°C to 185°C |
Couleur | Blanc |
Résidus d’allumage | 1% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Merck Index | 10,4205 |
Conditions de rotation spécifiques | +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.) |