Learn More
Chlorhydrate de D(+)-galactosamine, 99 %
Catalog Number 10153640
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1772-03-8
C6H13NO5·HCl
MFCD00135830
Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
1772-03-8
C6H13NO5·HCl
MFCD00135830
Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Le chlorhydrate de D(+)-galactosamine ((2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal chlorydrate), numéro CAS 1772-03-8, est le sel du sucre aminé qui agit comme inhibiteur de synthèse de l’ARN dans les hépatocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La D-galactosamine est un sucre aminé pyranose à caractères hépatotoxiques
•Il agit comme un inhibiteur de synthèse de l’ARN dans les hépatocytes
•Il favorise l’adhérence des leucocytes polymorphonucléaires aux cellules endothéliales, ce qui augmente la production de superoxyde
Applications
• La D-galactosamine peut être utilisée comme hépatotoxique dans des modèles expérimentaux in vitro en association avec du LPS
• Elle convient à une gamme d’applications de laboratoire biochimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D(+)-Galactosamine hydrochloride
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Rotation spécifique +93° to +99° (20°C, 589nm) (c=1, H2O), after 24 hrs.
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline fine