Learn More
Chlorhydrate de D(+)-galactosamine, 99 %, ACROS Organics™
31.34€ - 860.00€
Identifiants chimiques
CAS 1772-03-8
Formule moléculaire C6H13NO5·HCl
Numéro MDL MFCD00135830
Synonyme Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10458340
FDS Afficher les documents
Acros Organics
160440010
1g Flacon en verre 76.25€
1g
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10153640
FDS Afficher les documents
Acros Organics
160440050
5g Flacon en verre
282.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
19-05-2021
11906201
FDS Afficher les documents
Acros Organics
160440250
25g Flacon en verre
860.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10358703
FDS Afficher les documents
Acros Organics
160442500
250mg Flacon en verre Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
1772-03-8
C6H13NO5·HCl
MFCD00135830
Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Spécification
(10% aq. soln.) clear, colorless
1% max.
Flacon en verre
+93° to +99° (20°C, 589nm) (c=1, H2O), after 24 hrs.
Blanc
1772-03-8
C6H13NO5·HCl
Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Poudre cristalline fine
D(+)-Galactosamine hydrochloride
Authentic
+96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
1% max. (K.F.)
1g
99%
MFCD00135830
215.64
≥98.5%
FDS