Learn More
Acide D-Gluconique, sel de calcium99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734379
27.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
299-28-5
C12H22CaO14
430.372
MFCD00064209
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
9290
Calcium ; (2R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
299-28-5
C12H22CaO14
430.372
MFCD00064209
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
9290
Calcium ; (2R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D-Gluconic acid, calcium salt
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2,0 % max. (1 g, 105°C, 16 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Quantité 250g
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Conditions de rotation spécifiques +10,20 (22,00°C c = 1,H2O)
Rotation spécifique +10,20
Poids de la formule 430.38
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline