Learn More
D-(+)-Glucose, Merck Millipore
Anhydrous for biochemistry (Reag. Ph Eur)
Marque:  Merck Millipore 1083375000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 50-99-7 Poids : 4.50000kg
Quantité 5 kg
Code produit. 10021100
Quantité Prix
1 183.86€ / 5kg
6 159.93€ / 5kg
Date d’expédition estimée: 17-12-2021
Description
Description
  • Application :
    • D(+)-glucose anhydre pour la biochimie réactif Pharmacopée eur. CAS 50-99-7, masse molaire 180,16 g/mol
  • Note d’analyse :
    • Dosage (calc. sur substance anhydre)97,5 - 102,0 %
    • Test d’identité (rotation spécifique) réussi
    • Test d’identité (HPLC) réussi
    • Test d’identité (eau) réussi
    • Test d’aspect de la solution réussi
    • Conductivité ≤ 20 µs/cm
    • Substances connexes (somme des impuretés A et B) ≤ 0,4 %
    • Substances connexes (impuretés C) ≤ 0,2 %
    • Substances connexes (impuretés D) ≤ 0,15 %
    • Substances connexes (impuretés non spécifiées) ≤ 0,10 %
    • Substances connexes (somme de toutes les impuretés) ≤ 0,5 %
    • Test de dextrine réussi
    • Amidon soluble, sulfite ≤ 15 ppm
    • Solvants résiduels (ICH Q3C) exclus par le procédé de fabrication
    • Eau (selon Karl Fischer) ≤ 1,0 %
    • Correspond au réactif Pharmacopée eur.
Spécification
Identifiants chimiques
50-99-7
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
C6H12O6
180.16
470 g/L
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
MFCD00063774
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
Dextrose
Spécification
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-99-7
C6H12O6
Dextrose
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
180.16
5 kg
C6H12O6
MFCD00063774
470 g/L
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol