Learn More
D-(+)-Glucose, solution aqueuse 1 M, stérile, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462909
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
D-(+)-Glucose used as a ideal in culture media component. Also used in foods and medicines and as a source of certain amino acids by fermentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-(+)-Glucose utilisé comme un élément idéal dans les milieux de culture. Également utilisé dans les aliments et les médicaments et comme source de certains acides aminés par fermentation.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00148912
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucose
Note relative au nom sterile
Quantité 125 mL
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 180.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. aq.
Forme physique Liquide