Learn More
D-glucose-6-phosphate, sel disodique dihydraté, MP Biomedicals™
Description
Le glucose 6-phosphate (également connu sous le nom d’ester de Robinson) est un sucre de glucose phosphorylé sur le carbone 6. Ce composé est très commun dans les cellules, car la majeure partie du glucose entrant dans une cellule sera phosphorylée de cette façon. En raison de sa position de premier plan en chimie cellulaire, le glucose 6-phosphate a de nombreuses destinées possibles au sein de la cellule.
Le glucose 6-phosphate se situe au départ de deux voies métaboliques majeures : celle de la glycolyse et celle des pentoses phosphates. Outre ces voies métaboliques, le glucose 6-phosphate peut également être transformé en glycogène ou en amidon pour le stockage. Ce stockage se fait dans le foie et les muscles sous forme de glycogène pour la plupart des animaux multicellulaires et dans les granules d’amidon ou de glycogène intracellulaires pour la plupart des autres organismes.
Spécification
pH | 7 to 9 (1% aq. soln.) |
Quantité | 500 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in distilled water or dilute buffer. |
Rotation optique | +30–38° (c=1, water) |
Poids de la formule | 304.2 (anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Forme physique | Poudre de couleur blanche |