Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentaacétate d’alpha-D-glucose, 98 %
Catalog Number p-137979
19.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
604-68-2
C16H22O11
390.34
MFCD00064071,MFCD00064081
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
2723636
[(2R,3R,4S,5R,6 R)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
604-68-2
C16H22O11
390.34
MFCD00064071,MFCD00064081
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
2723636
[(2R,3R,4S,5R,6 R)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-D-Glucose pentaacetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 113.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31, 119
Conditions de rotation spécifiques +97° (20°C c=1,CHC3)
Rotation spécifique + 97.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre