Learn More
Tocris Bioscience™ D-Luciferin sodium salt
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
D-Luciferin sodium salt is a firefly luciferase substrate (Km = ∽2 μM). Used in many standard bioluminescence imaging (BLI) techniques, including monitoring tumour growth, and investigating intracellular signaling activity in vitro and in vivo. Cell permeable. Emission maximum = 562 nm.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C11H7N2NaO3S2 |
| Type de produit | D-Luciferin sodium salt |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 302.3 |
| Inhibiteurs | D-Luciferin sodium salt |
Usage exclusivement réservé à la recherche