Learn More
D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080935
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
344-25-2
C5H9NO2
115.132
MFCD00064317
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
8988
CHEBI:16313
acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
C1CC(NC1)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
344-25-2
C5H9NO2
115.132
MFCD00064317
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
8988
CHEBI:16313
acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
C1CC(NC1)C(=O)O
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-Proline est un composant essentiel du collagène et son rôle est important pour le bon fonctionnement des articulations et des tendons. Elle s’utilise également comme catalyseur asymétrique dans les réactions d’organocatalyse de la proline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1620 g/L à 20°C) et dans l’acétone (légèrement). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D-Proline
Point de fusion 213°C to 215°C (decomposition)
Beilstein 80811
Informations sur la solubilité Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99%
Densité 1.36
Quantité 1 g
Rotation optique +84° (c=1 in water)
Sensibilité Hygroscopic