Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-proline, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4323549
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
65365-28-8
C6H11NO2·ClH
165.62
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
44629857
méthyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate; chlorhydrate
COC(=O)C1CCCN1.Cl
65365-28-8
C6H11NO2·ClH
165.62
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
44629857
méthyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate; chlorhydrate
COC(=O)C1CCCN1.Cl
Nom chimique ou matériau D-Proline methyl ester hydrochloride
Point de fusion 42°C to 49°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique 35
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.