Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-proline, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 445590010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 65365-28-8 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11915411
  • 54.05€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
65365-28-8
165.62
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
méthyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate; chlorhydrate
C6H11NO2·ClH
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
44629857
COC(=O)C1CCCN1.Cl
Spécification
D-Proline methyl ester hydrochloride
Flacon en verre
Blanc
1g
97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
COC(=O)C1CCCN1.Cl
165.62
165.62
98%
Authentic
35
42°C to 49°C
65365-28-8
C6H11NO2·ClH
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
méthyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate; chlorhydrate
44629857
Poudre ou poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents