Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sucrose, 99+%, pour analyse
Catalog Number 10702841
84.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
D(+)-sucrose, numéro CAS 57-50-1, est un disaccharide utilisé dans diverses applications biochimiques telles que la purification des protéines.Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
• Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
• D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
• Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
• Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D(+)-Sucrose
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 2.5 kg
Rotation spécifique +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20)
Nom IUPAC (2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[(2 S,3 S,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yle]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité de tissus
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux