Learn More
D(+)-xylose, + de 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 141000025
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 58-86-6 Poids : 2.55000kg
Quantité | 2.5kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
58-86-6 | |
C5H10O5 | |
150.13 |
Spécification
(10% aq. soln.) clear, colorless | |
Authentic | |
+ 20.00 (20.00°C c=10,H2O) | |
0.1% max. | |
Blanc | |
2.5kg | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
31,47 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol | |
150.13 | |
99+% |
D(+)-Xylose | |
Flacon en plastique | |
+ 20 | |
0.2% Max. (K.F.) | |
148°C to 153°C | |
58-86-6 | |
C5H10O5 | |
15,10285 | |
150.13 | |
Poudre cristalline fine |