Learn More
DARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DARS2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812204
|
Proteintech
13807-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802204
|
Proteintech
13807-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the class-II aminoacyl-tRNA synthetase family. It is a mitochondrial enzyme that specifically aminoacylates aspartyl-tRNA. Mutations in this gene are associated with leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and lactate elevation (LBSL).Spécification
DARS2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q3KRD0, Q6PI48, Q8BIP0 | |
226539, 304919, 55157 | |
DARS2 Fusion Protein Ag4809 | |
Primary | |
-20°C | |
DARS2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Aspartate tRNA ligase, ASPRS, DARS2, LBSL, MT ASPRS, RP3 383J4.2 | |
Dars2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |