Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
S’utilise avec : Enregistreurs de graphiques à stylo simple maxQ™
Marque:  Thermo Scientific™ 180006
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15533741
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Spécification
Papier graphique pour enregistreurs graphiques à un seul stylo
LED
Papier et enregistreurs graphiques
Enregistreurs de graphiques à stylo simple maxQ™
0°C à 60°C
Installé par le client