Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Marque:  Thermo Scientific™ 197030
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15533761
  • 77.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Spécification
Papier graphique pour enregistreurs graphiques à un seul stylo
DEL
Papier et enregistreurs graphiques
Chambres environnementales et incubateurs
-10°C à +70°C
Installé par le client