Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
S’utilise avec : MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Marque: Thermo Scientific™ 197075
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Papier graphique pour enregistreurs graphiques à un seul ou deux stylos | |
DEL | |
Papier et enregistreurs graphiques |
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 | |
0°C à 100°C | |
Installé par le client |