Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Marque: Thermo Scientific™ 201145
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) | |
DEL | |
Papier et enregistreurs graphiques |
Chambre environnementale (3948 et 3907) | |
0°C à 60°C | |
Installé par le client |