Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Marque:  Thermo Scientific™ 201147
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Code produit. 15583761
  • 3110.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Spécification
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0° à 60°C (32° à 140°F)
DEL
Papier et enregistreurs graphiques
Chambre environnementale (3948 et 3907)
0°C à 60°C
Installé par le client