Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
S’utilise avec : Chambre environnementale (3962)
Marque: Thermo Scientific™ 201156
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
Stylo double, enregistreurs graphiques 230 V, 50/60 Hz, 6 po, 7 jours ; 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) | |
DEL | |
Papier et enregistreurs graphiques |
Chambre environnementale (3962) | |
0°C à 60°C | |
Installé par le client |