Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de sortie de données pour incubateurs et chambres environnementales
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
77.00€ - 3350.00€
Spécification
Éclairage | DEL |
---|---|
Type | Papier et enregistreurs graphiques |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Installation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Installation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15533761
|
Thermo Scientific™
197030 |
Papier graphique pour enregistreurs graphiques à un seul stylo | Chambres environnementales et incubateurs | Installé par le client |
77.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15583761
|
Thermo Scientific™
201147 |
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0° à 60°C (32° à 140°F) | Chambre environnementale (3948 et 3907) | Installé par le client |
3110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15553761
|
Thermo Scientific™
201144 |
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) | Chambre environnementale (3948 et 3907) | Installé en usine |
2270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15573761
|
Thermo Scientific™
201146 |
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0° à 60°C (32° à 140°F) | Chambre environnementale (3948 et 3907) | Installé en usine |
3350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15563761
|
Thermo Scientific™
201145 |
Stylo double, enregistreurs graphiques 7 jours de 6 po ; 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) | Chambre environnementale (3948 et 3907) | Installé par le client |
2170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Intégrez les accessoires de sortie des données Thermo Scientific™ pour votre chambre environnementale ou votre incubateur afin d’améliorer la fonctionnalité et la compatibilité.
Spécification
DEL | |
Papier et enregistreurs graphiques |