Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dave (Ruffneck)
Ressemble à un sneaker classique. Le talon à collerette renforcé très robuste ainsi que la semelle absorbant les chocs protègent les chevilles, les tibias et les articulations contre les traumatismes et les blessures.
112.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
Conception | Dave (Ruffneck) |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909071
|
Emma Safety Footwear
914546-39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919071
|
Emma Safety Footwear
914546-42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929071
|
Emma Safety Footwear
914546-43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939071
|
Emma Safety Footwear
914546-44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949071
|
Emma Safety Footwear
914546-45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959071
|
Emma Safety Footwear
914546-46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969071
|
Emma Safety Footwear
914546-47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979071
|
Emma Safety Footwear
914546-48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989071
|
Emma Safety Footwear
914546-49 |
49 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck / Nubuck à l’huile
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Dave (Ruffneck) | |
Nubuck, Nubuck huilé |