Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dave (Ruffneck)
Ressemble à un sneaker classique. Le talon à collerette renforcé très robuste ainsi que la semelle absorbant les chocs protègent les chevilles, les tibias et les articulations contre les traumatismes et les blessures.
Marque: Emma Safety Footwear 914546-47
Informations supplémentaires : Poids : 1.78000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck / Nubuck à l’huile
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
47 |
Lacets | |
Dave (Ruffneck) | |
Nubuck, Nubuck huilé | |
Acier |