Learn More
Agilent Technologies DB-5 30M 0.32mm 0.25U
Marque:  Agilent Technologies 123-5032
Encompass_Preferred
DB-5 30M 0.32mm 0.25U
Code produit. 10011693
  • 968.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
Ajouter au panier
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.