Learn More
Agilent Technologies DB-5ms, 15 m, 0.25mm, 0.25 µm,Col Toroid
Marque:  Agilent Technologies 222-5512LTM
Encompass_Preferred
DB-5ms, 15 m, 0.25mm, 0.25 µm,Col Toroid
Code produit. 10008819
  • 2165.90€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.