Learn More
Techne™ Élément chauffant Dri-Block™ numérique DB100/2
40.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Élément chauffant Dri-Block numérique DB100/2
Description
- Petite, légère, format compact : la surface plane et supérieure permet un empilage lors du stockage
- Peut contenir n’importe quelle combinaison de blocs d’insert en aluminium, selon le modèle choisi
- Les modèles numériques permettent une précision de la température extrêmement précise
- Plage de température : température ambiante de +5 à 200°C selon le modèle choisi
- Montée en température rapide : 25 à 100°C en 7 à 9 minutes, selon le modèle choisi
- Régulation avancée de la température
- Stabilité de la température à 37°C ± 01°C
- Le boîtier extérieur est frais au toucher, même à une température de fonctionnement maximale
- Affichage numérique LED à 5 chiffres orange brillant pour un réglage rapide et précis de la température et du minuteur
- Plage de température : température ambiante à 100°C ou 200°C, selon le modèle choisi
- Chauffage précis, reproductible, rapide et sûr de vos échantillons
- Des blocs de haute qualité conçus avec précision offrent un excellent contact thermique
- Choix de modèles avec 2, 3 ou 4 blocs interchangeables
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec tous les tubes à échantillons et plaques appréciés
- Gamme complète de modèles et d’options pour les applications de base et avancées