Learn More
DCUN1D3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DCUN1D3 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804855
|
Proteintech
26356-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894845
|
Proteintech
26356-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
DCUN1D3 contains 1 DCUN1 domain. The exact function of DCUN1D3 remains unknown.Spécification
DCUN1D3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IWE4 | |
123879 | |
DCUN1D3 Fusion Protein Ag23730 | |
Primary | |
-20°C | |
DCUN1D3 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
44M2.4, DCN1 like protein 3, DCUN1D3 | |
DCUN1D3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |