Learn More
DDX3Y Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DDX3Y
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812514
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14041-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16802514
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14041-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Polyclonal anti-DDX3Y antibodies (14041-1-AP) are produced by immunizing animals with C-terminus of DDX3Y and detects a 73 kDa band. As DDX3Y has a structural homolog with DDX3X, the antibody can recognize both.
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. DDX3Y is one member of DEAD box RNA helicases, encode by the gene locate on the chromosome Y in the azoospermia factor A region.
Spécification
Spécification
DDX3Y
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O15523, Q62095
26900, 364073, 8653
DDX3Y Fusion Protein Ag5110
Primary
-20°C
DDX3Y
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DBY, DDX3Y
Ddx3y
IgG
Antigen Affinity Chromatography