Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en silice fondue désactivée (méthyle)
La tubulure capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
41.10€ - 386.00€
Spécification
À utiliser avec | Solvants organiques et aqueux |
---|---|
Type | Tubulure de silice fondue désactivée par méthyle |
Température max. de fonctionnement (métrique) | Produit thermiquement stable jusqu’à 380°C |
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15258803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244503 |
1/boîte | 0,05 mm | 0,363 mm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12965751
|
Trajan Scientific and Medical™
062448 |
1/boîte | 530 μm | 680 μm | 5 m |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15298793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624432 |
1/boîte | 250 μm | 363 μm | 5 m |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15208813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624463 |
1/boîte | 150 μm | 220 μm | 10 m |
164.00€
10m |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15288793
|
Trajan Scientific and Medical™
062442 |
1/boîte | 25 μm | 285 μm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15218803
|
Trajan Scientific and Medical™
062444 |
1/boîte | 220 μm | 220 μm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15228803
|
Trajan Scientific and Medical™
062445 |
1/boîte | 60 μm | 220 μm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15278803
|
Trajan Scientific and Medical™
062446 |
1/boîte | 110 μm | 170 μm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15268813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624475 |
1/boîte | 150 μm | 363 μm | 5 m |
88.30€
5m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12766248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624478 |
1/boîte | 220 μm | 363 μm | 10 m |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15258813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624474 |
1/boîte | 220 μm | 363 μm | 25 m |
386.00€
25m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12736248
|
Trajan Scientific and Medical™
06244502 |
1/boîte | 75 μm | 363 μm | 2 m |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12746248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624455 |
1/boîte | 100 μm | 363 μm | 25 m |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12756248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624476 |
1/boîte | 320 μm | 430 μm | 10 m |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15208803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624434 |
1/boîte | 250 μm | 363 μm | 10 m |
173.00€
10m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15208823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624491 |
5/boîte | 170 μm | 300 μm | 2 m |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15248803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244501 |
1/boîte | 0,125 mm | 0,363 mm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15268803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624459 |
1/boîte | 0,11 mm | 0,31 mm | 2 m |
41.10€
2m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15268853
|
Trajan Scientific and Medical™
064051 |
1/boîte | 0,25 mm | 0,363 mm | 5 m |
336.00€
25m |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La tubulure capillaire en silice fusionnée désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
- Chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Solvants organiques et aqueux | |
Tubulure de silice fondue désactivée par méthyle | |
Produit thermiquement stable jusqu’à 380°C |