Learn More
Décahydronaphtalène, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736093
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
91-17-8
C10H18
138.25
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
C1CCC2CCCCC2C1
91-17-8
C10H18
138.25
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
C1CCC2CCCCC2C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene
Note relative au nom Mixture of cis and trans
Point de fusion -31.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H18
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Quantité 5 mL
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosité 3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide