Learn More
Décahydronaphthalène, mélange cis + trans, 98 %, qualité réactif, Decalin™, Honeywell™
Catalog Number 15657810
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en aluminium
Flacon en verre
Glass bottle
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
C1CCC2CCCCC2C1
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
C1CCC2CCCCC2C1
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Plage d’ébullition 189° - 191°C
Point de fusion -125°C
Densité 0.896g/mL at 25°C
Limite d’explosion 0.7 to 4.9%, 100°F
Point d’éclair 57°C (134.6°F)
Température d’allumage 482°F
Conditionnement Glass bottle
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1147
Beilstein 878165
Densité de vapeur 4.76 (vs air)
Tension de vapeur 42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Poids de la formule 138.25g/mol
Pourcentage de pureté 0.98