Learn More
Décane, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-98542
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
124-18-5
C10H22
142.286
MFCD00008954
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
15600
CHEBI:41808
décane
CCCCCCCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
124-18-5
C10H22
142.286
MFCD00008954
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
15600
CHEBI:41808
décane
CCCCCCCCCC
Décane, > -99,0 %, C10H22, numéro CAS-124-18-5, ccris 653, décane, étalon analytique, hydrure de décyle, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-décane, nonane, méthyle, unii-nk85062oiy, 2,5 L, 99 % et plus, 01, 168, CHEBI:41808, incolore, 0,7350 g/ml, 204-686-4, 142,28, pure, danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Decane
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore
Densité (15°C) 0.733 to 0.737kg/L
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CH3
Indice de réfraction 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 168
Poids de la formule 142.28
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.