Learn More
Acide décanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462517
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
250g
5000g
Code produit. 11462517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14788.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
L’acide décanoïque est utilisé dans les parfums, résines, lubrifiants, graisses, colorants, plastiques, produits pharmaceutiques et additifs alimentaires. Il est impliqué dans la préparation d’agents humidifiants et de décanoate de sodium, qui est un composant actif dans le savon. Il est également utilisé comme plastifiant et comme activateur d’absorption dans les expériences sur peau de cobaye. De plus, il est utilisé dans la génération d’esters pour les arômes de fruits artificiels. En outre, il est utilisé dans les produits chimiques agricoles, les additifs pour lubrifiants et les agents actifs de surface.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide décanoïque est utilisé dans les parfums, résines, lubrifiants, graisses, colorants, plastiques, produits pharmaceutiques et additifs alimentaires. Il est impliqué dans la préparation d’agents humidifiants et de décanoate de sodium, qui est un composant actif dans le savon. Il est également utilisé comme plastifiant et comme activateur d’absorption dans les expériences sur peau de cobaye. De plus, il est utilisé dans la génération d’esters pour les arômes de fruits artificiels. En outre, il est utilisé dans les produits chimiques agricoles, les additifs pour lubrifiants et les agents actifs de surface.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, le chloroforme, le disulfure de carbone, l’éther éthylique, l’éthanol, l’acide nitrique dilué et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334-48-5
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.268
Numéro MDL MFCD00004441
Clé InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
CID PubChem 2969
ChEBI CHEBI:30813
Nom IUPAC acide décanoïque
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoic acid
pH 4
Point de fusion 29°C à 33°C
Point d’ébullition 268°C à 270°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1754556
Merck Index 14,1758
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99%
Densité 0,893
Quantité 5000g
Point d’éclair 147°C (296°F)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Decanoic acid